PPTH09050
Polypropylene membrane filter
0.45 µm, 90 mm, hydrophobic, polypropylene
Szinonimák:
Hydrophobic, Polypropylene cut disc, Air monitoring filter
About This Item
Javasolt termékek
material
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophobic
gyártó/kereskedő neve
Millipore
parameter
>0.90 mL/min-cm2 air flow rate (typical)
1 h at 90 °C
szűrőátmérő
90 mm
vastagság
200 μm ± 50 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
0.5%
pórusméret
0.45 μm pore size
>40 % porosity
buborékpont
>3 psi, air with methanol at 23 °C
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
- Clarification organic solutions and solvent
- General filtration
- HPLC/LC-MS mobile phase filtration
- Clarifying acids and bases
- FAS sample filtration
Tulajdonságok és előnyök
Filters have high dirt-holding capacity
kapcsolódó termék
Cikkek
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Validation of Millex® PES syringe filters in PFAS testing of water samples using EPA method 537.1.