Fontos dokumentumok
CLS9944816X
Pyrex® disposable culture tubes, screw-cap style, flat bottom
capacity 11.5 mL
Szinonimák:
Corning® 99448
About This Item
UNSPSC kód:
41121706
NACRES:
NB.43
Anyagok
borosilicate glass
flat bottom
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
without cap
kiszerelés
case of 1000 tubes
pack of 250 tubes
gyártó/kereskedő neve
Corning 99448-16X
kapacitás
11.5 mL
nyak külső átmérő
15 mm
cső külső átmérő × H
16 mm × 100 mm
szerelvény
15-415 thread
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
These disposable Pyrex culture tubes have a flat bottom and come without a marking spot. Tubes are borosilicate glass and are sold without caps.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)