Fontos dokumentumok
CLS9944516XX
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 23.0 mL
Szinonimák:
culture tube, test tubes, Corning® 99445
About This Item
UNSPSC kód:
41121706
NACRES:
NB.11
material
borosilicate glass
round bottom tube
leírás
bulk packed
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
cap: no
kiszerelés
pkg of 1000 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 99445-16XX
külső átmérő × H
16 mm × 150 mm
kapacitás
23.0 mL
szín
clear
alkalmasság
suitable for (culture)
Általános leírás
Single-use culture tubes are convenience packed.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)