Fontos dokumentumok
CF0036
Sigma-Aldrich
Trifluoromethyl azide
0.5 M in THF
Szinonimák:
Azidotrifluoromethane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CF3N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
111.03
UNSPSC kód:
12352125
NACRES:
NA.06
Minőségi szint
koncentráció
0.5 M in THF
SMILES string
FC(N=[N+]=[N-])(F)F
InChI
1S/CF3N3/c2-1(3,4)6-7-5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTWUWWKZOBMMPO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Trifluoromethyl azide is a fluoroalkyl azide reagent active in copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (click reaction). The usage of this and other perfluoroalkyl reagents in this family allows for the previously challenging inclusion of fluorinated species as building blocks for click reactions.
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-6.2 °F
Lobbanási pont (C)
-21.2 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Fluorinated azides are a new tool that can be used to introduce fluorinated groups to molecules. These molecules can utilize click chemistry to easily add fluorinated groups.