Merck
CDS021622
Sigma-Aldrich
Tenofovir disoproxil
Szinonimák:
Bis{[(isopropoxycarbonyl)oxy]methyl} {[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethyl]oxy}methylphosphonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H30N5O10P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
519.44
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
leírás
AldrichCPR
form
solid
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=CN2C[C@@H](C)OCP(OCOC(OC(C)C)=O)(OCOC(OC(C)C)=O)=O
InChI
1S/C19H30N5O10P/c1-12(2)33-18(25)28-9-31-35(27,32-10-29-19(26)34-13(3)4)11-30-14(5)6-24-8-23-15-16(20)21-7-22-17(15)24/h7-8,12-14H,6,9-11H2,1-5H3,(H2,20,21,22)/t14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFVZFKDSXNQEJW-CQSZACIVSA-N
Egyéb megjegyzések
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Bone
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Thomas Tu et al.
Journal of virology (2018-02-14)
Chronic infection by the Hepatitis B Virus (HBV) is the major contributor to liver disease worldwide. Though HBV replicates via a nuclear episomal DNA (cccDNA), integration of HBV DNA into the host cell genome is regularly observed in the liver