Merck
CDS004631
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-Gly-OH
AldrichCPR
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H16N2O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
232.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
form
solid
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C9H16N2O5/c1-9(2,3)16-8(15)11-4-6(12)10-5-7(13)14/h4-5H2,1-3H3,(H,10,12)(H,11,15)(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWBAHOVOSOAFLE-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)