Merck
CDS000375
Sigma-Aldrich
5-(4-Hydroxyphenyl)-2,4-imidazolidinedione
AldrichCPR
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H8N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
form
solid
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2NC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H8N2O3/c12-6-3-1-5(2-4-6)7-8(13)11-9(14)10-7/h1-4,7,12H,(H2,10,11,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMTNMIARZPDSDI-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)