Fontos dokumentumok
CDS022258
5-[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]-5-methyl-2,4-imidazolidinedione
About This Item
Javasolt termékek
leírás
AldrichCPR
form
solid
SMILES string
CC1(NC(NC1=O)=O)CCC2=CC=C(C=C2)O
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-12(10(16)13-11(17)14-12)7-6-8-2-4-9(15)5-3-8/h2-5,15H,6-7H2,1H3,(H2,13,14,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUIFFZGCVHKMNX-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)