Merck
323276
Sigma-Aldrich
N-(Benzyloxycarbonyl)hydroxylamine
99%
Szinonimák:
N-Z-Hydroxylamine, Benzyl N-hydroxycarbamate
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2OCONHOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
167.16
Beilstein:
1074034
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
mp
65-70 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
phenyl
SMILES string
ONC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO3/c10-8(9-11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,11H,6H2,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQBSPTAPCMSZAA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Danuta Gillner et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(22), 6350-6352 (2009-10-14)
The dapE-encoded N-succinyl-L,L-diaminopimelic acid desuccinylase (DapE) is a critical bacterial enzyme for the construction of the bacterial cell wall. A screen biased toward compounds containing zinc-binding groups (ZBG's) including thiols, carboxylic acids, boronic acids, phosphonates and hydroxamates has delivered a