Fontos dokumentumok
82119
Propylbenzene
≥99.0% (GC)
Szinonimák:
1-Phenylpropane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.14 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
robbanási határérték
6 %
törésmutató
n20/D 1.491 (lit.)
n20/D 1.491
bp
159 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
sűrűség
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
CCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODLMAHJVESYWTB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
107.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?