Merck
578584
Sigma-Aldrich
Ethyl-1-13C-benzene
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
C6H513CH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
107.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
bp
136 °C (lit.)
sűrűség
0.875 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
C[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNQLUTRBYVCPMQ-VQEHIDDOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
hearing organs
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)