Fontos dokumentumok
8.02681
Sigma-Aldrich
Cumene
for synthesis
Szinonimák:
Cumene, 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
202-704-5
NACRES:
NA.22
gőznyomás
5.3 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
420 °C
hatékonyság
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
10578 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
0.8-6.0 % (v/v)
bp
153 °C/1013 hPa
mp
-96 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 31 °C
sűrűség
0.86 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
87.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
31.0 °C - closed cup