Fontos dokumentumok
8.02800
Sigma-Aldrich
ε-Caprolactam
for synthesis
Szinonimák:
ε-Caprolactam, 6-Aminocaproic acid lactam, 2-Oxohexamethyleneimine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
113.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
203-313-2
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.0014 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
scales
öngyulladási hőmérséklet
395 °C (DIN 51794)
hatékonyság
1660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.4-8 % (v/v)
pH
7.0-8.5 (20 °C, 333 g/L in H2O)
bp
270.8 °C/1013 hPa
mp
68-70 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 152 °C (DIN 51758)
oldhatóság
4560 g/L
sűrűség
1.01 g/cm3 at 80 °C
térfogatsúly
500‑550 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N1CCCCCC1=O
InChI
1S/C6H11NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h1-5H2,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
305.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
152 °C - closed cup