BR780757
BRAND® micro tubes with tamper-evident screw cap
capacity 1.5 mL, conical bottom, sterile
Szinonimák:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
screw top cap
sterilitás
sterile
Jellemzők
graduations
kiszerelés
pack of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 780757
kapacitás
1.5 mL
cső átmérő
13 mm
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- With matte label field
- Application: -196 °C to 121 °C
- Sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3
- BIO-CERT® PCR QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and PCR-Inhibitors
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)