BR780730
BRAND® micro tube without screw cap
capacity 0.5 mL, self-standing bottle, non-sterile
Szinonimák:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
colorless tube
polypropylene tube
self-standing bottle
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
kiszerelés
pack of 1000 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 780730
kapacitás
0.5 mL
cső átmérő
13 mm
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)