BR780750
BRAND® micro tube with bulk screw cap and silicone sealing
capacity 0.5 mL, self-standing bottom, sterile
Szinonimák:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
colorless tube
polyethylene cap
polypropylene tube
self-standing bottom
sterilitás
sterile
Jellemzők
RNase and DNase free
graduations: no
kiszerelés
pack of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 780750
kapacitás
0.5 mL
cső átmérő
13 mm
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- With matte label field
- Application: -196 °C to 121 °C
- Sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3
- BIO-CERT® PCR QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and PCR-Inhibitors
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)