BR124539
BRAND® glass dropping bottle with dropping pipette and rubber teat
capacity 100 mL, amber soda-lime glass
Szinonimák:
Bottles, Dropping bottles, Glass
About This Item
Javasolt termékek
material
amber soda-lime glass
narrow-mouth bottle
round bottle
rubber cap
Csatlakozó
joint ST/NS neck
Jellemzők
autoclavable: no
cap
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 124539
kapacitás
100 mL
átmérő × Ma
55 mm × 150 mm
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)