Fontos dokumentumok
Z530603
Sigma-Aldrich
Dropping bottle with graduated dropper
capacity 30 mL
Szinonimák:
dropper bottle, dropper bottles
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
colorless bottle
glass bottle
round bottle
Csatlakozó
joint ST/NS neck14/20
kiszerelés
pack of 1 ea
kapacitás
30 mL
Általános leírás
Clear glass dropping bottle with ground glass joint. The 1 mL dropper has 0.10 mL graduations.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)