Fontos dokumentumok
BR43070
BRAND® glass bottle-top tilt pipette dispenser
without bottle
Szinonimák:
Automatic pipettes
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
Jellemzők
Calibrated to deliver (TD, Ex)
without bottle
gyártó/kereskedő neve
BRAND 43070
térfogat
25 mL
szín
green markings
szerelvény
(29/32)
Általános leírás
Calibrated to deliver (TD, Ex). Inscriptions in green enamel. The automatic dispenser is particularly well-suited for dispensing suspensions. Delivery range approximately +/- 10%.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)