Fontos dokumentumok
Z135704
Sigma-Aldrich
Scienceware® Polystop dropper bottle
capacity 125 mL
Szinonimák:
bottle dropper, dropper bottles
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
colorless bottle
glass bottle
round bottle
Csatlakozó
joint ST/NS neck
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F11604-0125
kapacitás
125 mL
Általános leírás
Use dropper without removing stopper. Clear glass bottle. Dropper with PP stopper and soft-vinyl bulb. Ground, tapered neck on bottle fits stopper. Can be disassembled to clean parts separately.
Jogi információk
Polystop is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)