Fontos dokumentumok
Z330345
BRAND® dropper bottle, PTFE
capacity 25 mL
Szinonimák:
dropping bottle, dropping bottles
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
PTFE bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
white bottle
Csatlakozó
joint threaded neck
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 125316
kapacitás
25 mL
átmérő × Ma
33 mm × 93 mm
Általános leírás
PTFE, flexible. Outstanding chemical resistance. Dropper nozzel with screw cap.
PTFE, flexible outstanding chemical resistance. Dropper nozzle with screw-cap.
Egyéb megjegyzések
BR125316 (India)
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)