Merck
BOG00039
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-Amino-4,5-diphenylthiophene-3-carboxylate
97%, AldrichCPR
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H17NO2S
Molekulatömeg:
323.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
Teszt
97%
Forma
solid
SMILES string
CCOC(=O)c1c(N)sc(-c2ccccc2)c1-c3ccccc3
InChI
1S/C19H17NO2S/c1-2-22-19(21)16-15(13-9-5-3-6-10-13)17(23-18(16)20)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2,20H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZDXAPZNXDJJMB-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)