Fontos dokumentumok
BAF377810000
Stirring bar retriever
Overall L 26 in. (65 cm)
Szinonimák:
Stirring bar retriever
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.43
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F37781-0000
H × átmérő
4 in. (10.2 cm) × 3/8 in. (1 cm), magnet
Teljes H
26 in. (65 cm)
Általános leírás
This flexible PTFE magnetic retriever will remove the largest magnetic stirring bars from deep vessels.
Tulajdonságok és előnyök
  • Easy grip “T” handle has overall length of 65cm (26”)
  • Powerful Alnico 5 magnetic end; 10.2 x 1cm diameter (4 x ⅜")
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)