Fontos dokumentumok
Z105708
Stirring bar retriever
Flexible, PTFE, L × diam. 53 mm × 12.5 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41103806
NACRES:
NB.72
material
PTFE
Jellemzők
Flexible
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art H37774-0101
H × átmérő
53 mm × 12.5 mm
Hosszúság
13 in.
Általános leírás
A flexible stir bar retriever 9.5 mm (3/8 in.) diameter x 51 mm (2 in.) long. Molded, leak and chemical proof PTFE® encases a powerful Alnico magnet. This flexible PTFE® retriever has a handy plated metal hanging loop at one end.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)