Merck
B45712
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)propane
97%
Szinonimák:
4,4′-Isopropylidenedi-o-cresol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C[C6H3(CH3)OH]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
256.34
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
Forma
solid
bp
238-240 °C/12 mmHg (lit.)
mp
138-140 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(ccc1O)C(C)(C)c2ccc(O)c(C)c2
InChI
1S/C17H20O2/c1-11-9-13(5-7-15(11)18)17(3,4)14-6-8-16(19)12(2)10-14/h5-10,18-19H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMTYZTXUZLQUSF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Used as a color-developer in thermosensitive recording materials.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Denshi Shashin Gakkaishi, 32, 18-18 (1993)
Chem. Abstr., 119, 259352g-259352g (1993)
Katra Kolšek et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 29(1), 8-15 (2014-09-07)
A homeostasis of the glucocorticoid and androgen endocrine system is essential to human health. Their disturbance can lead to various diseases, for example cardiovascular, inflammatory and autoimmune diseases, infertility, cancer. Fifteen widely used industrial chemicals that disrupt endocrine activity were