Vissza
N
-Benzylmethylamine
Szinonimák:
N
-Methylbenzylamine
Lineáris képlet:
C
6
H
5
CH
2
NHCH
3
CAS-szám:
103-67-3
Molekulatömeg:
121.18
EC-szám:
203-133-4
Products
Termékkategória
building blocks (1)
Márka
Sigma-Aldrich (1)
Forráspont (°C)
Formula tömeg
Fizikai forma
Tisztaság
Minőségi szint
Makush osztály
Markush csoport
Termékek szűrése
Showing 1-1 of 1
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
B25606
N
-Benzylmethylamine,
97%