Merck
ALD00432
Sigma-Aldrich
Sodium propane-1-sulfinate
Szinonimák:
Baran Diversinate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H7NaO2S
Molekulatömeg:
130.14
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
248-253 °C
SMILES string
CCCS(O[Na])=O
InChI
1S/C3H8O2S.Na/c1-2-3-6(4)5;/h2-3H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DJSGLRVJPLXKRB-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents; which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)