Fontos dokumentumok
377104
1-Acetylindole
98%
Szinonimák:
NSC 521758
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.607 (lit.)
bp
123-125 °C/8 mmHg (lit.)
sűrűség
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)n1ccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO/c1-8(12)11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)11/h2-7H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UUCUQJHYUPXDHN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Antimycobacterial agents
- Cyclin-dependent kinase (CDK2) inhibitors
Reactant for:
- C3-C3 oxidative cross-coupling reactions
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)