Fontos dokumentumok
936472
(S,R,S)-AHPC-pentanoic-acid
≥95%
Szinonimák:
6-[[(1S)-1-[[(2S,4R)-4-Hydroxy-2-[[[4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl]methyl]carbamoyl]pyrrolidin-1-yl]carbonyl]-2,2-dimethylpropyl]amino]-6-oxohexanoic acid, 6-[[(S)-1-[(2S,4R)-4-Hydroxy-2-[[4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl]carbamoyl]pyrrolidin-1-yl]-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]amino]-6-oxohexanoic acid, L-Prolinamide, N-(5-carboxy-1-oxopentyl)-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[[4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl]methyl]-, (4R)-
About This Item
Javasolt termékek
ligand
VH032
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
szín
white to light yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C([C@@H](NC(CCCCC(O)=O)=O)[C@](C)(C)C)(=O)N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C=C2)C3=C(C)N=CS3)=O)C[C@@H](O)C1
Alkalmazás
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Egyéb megjegyzések
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)