Fontos dokumentumok
924962
Titanium Carbide (Ti3C2Tx)
Few layer MXene
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Electrical conductivity: 106 S/m (MXene-only film prepared from an aqueous dispersion of MXene, at RT via a four-probe technique)
Minőségi szint
Hosszúság
1-4 μm , average lateral size (by scanning electron microscopy)
külső felület
~146 m2/g , Brunauer–Emmett–Teller method
vastagság
1-3 nm , by atomic force microscopy
oldhatóság
H2O: ≥300 mg/mL
sűrűség
4.12 g/cm3 (measured by Helium pycnometer)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Active material for energy storage devices (e.g. supercapacitors, lithium-based batteries);
- Nanocomposites for power generation;
- Biomedical applications;
- Catalyst;
- EMI Shielding.
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover how MXenes' superior conductivity, strength, and stability are revolutionizing energy. Explore their potential for next-gen batteries and hydrogen evolution.