Fontos dokumentumok
925950
Sigma-Aldrich
Titanium Aluminum Carbonitride MAX phase
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Ti3AlCN
Molekulatömeg:
196.60
UNSPSC kód:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma
powder
Minőségi szint
szín
gray to black
oldhatóság
insoluble
SMILES string
[Ti][Ti][Ti][Al]([N])[C]
Alkalmazás
Titanium Aluminum Carbonitride MAX phase is an excellent MXene precursor; and can be processed by HF or HCl+LiF to obtain MXene.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Optimizing the synthesis of high-quality 2D MXene flakes for 3D ink printing is essential to such technological developments as printable and flexible electronics.
Discover how MXenes' superior conductivity, strength, and stability are revolutionizing energy. Explore their potential for next-gen batteries and hydrogen evolution.
Advanced technologies for energy conversion and storage aim to improve performance and reduce environmental impact.
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.
Összes mutatása