Fontos dokumentumok
934291
Thalidomide-O-amido-C8-NH2 trifluoroacetate
≥95.0%
Szinonimák:
N-(8-Aminooctyl)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)acetamide trifluoroacetate
About This Item
Javasolt termékek
ligand
thalidomide
Minőségi szint
Teszt
≥95.0%
Forma
powder or crystals
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C(F)(F)F)[O-].O=C(COC1=CC=CC(C(N2C3C(NC(CC3)=O)=O)=O)=C1C2=O)NCCCCCCCC[NH3+]
InChI
1S/C23H30N4O6.C2HF3O2/c24-12-5-3-1-2-4-6-13-25-19(29)14-33-17-9-7-8-15-20(17)23(32)27(22(15)31)16-10-11-18(28)26-21(16)30;3-2(4,5)1(6)7/h7-9,16H,1-6,10-14,24H2,(H,25,29)(H,26,28,30);(H,6,7)
Alkalmazás
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Egyéb megjegyzések
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)