Fontos dokumentumok
926213
TADF Blue m-ACSO2
≥95%
Szinonimák:
10,10′-(Sulfonylbis(3,1-phenylene))bis(9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine), m-ACSO2, TADF with no host
About This Item
Javasolt termékek
leírás
PL: 473 nm (film)
delta EST: 0.07 eV
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
sávrés
3.1 eV
szín
pale yellow
oldhatóság
THF: soluble
toluene: soluble
fluoreszcencia
(blue) (light)
Keringési energia
HOMO -5.36 eV
LUMO -2.26 eV
Alkalmazás
Bright, deep blue and stable emitters for OLEDs are grand challenge on OLED design at the moment. In this context, our m-ACSO2 is a promising TADF as solution-processable TADF blue emitter without the need of a host with a singlet–triplet energy gap (ΔEST) of 0.07 eV.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)