930342
TEM Grids
Continuous Ultrathin Carbon Film Coated Lacey Carbon Supported Copper Grid, grid size 200 mesh, box of 25
Szinonimák:
TEM grids
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Continuous Ultrathin Carbon Film Coated Lacey Carbon Supported Copper Grid, grid size 200 mesh, box of 25
material
carbon film (lacey)
copper grid
leírás
film layer thickness < 3 nm
kiszerelés
box of 25
rácsméret
200 mesh
Általános leírás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)