Merck
930334
TEM Grids
Continuous Ultrathin Carbon Film Coated Lacey Carbon Supported Copper Grid, grid size 400 mesh, box of 25
Szinonimák:
TEM grids
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41111761
NACRES:
MA.24
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
Continuous Ultrathin Carbon Film Coated Lacey Carbon Supported Copper Grid, grid size 400 mesh, box of 25
Anyagok
carbon film (lacey)
copper grid
leírás
film layer thickness < 3 nm
kiszerelés
box of 25
rácsméret
400 mesh
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Lacey Carbon Film Coated with a Continuous Layer of Ultrathin Carbon Film. Copper Grid, 400 mesh. The continuous ultrathin film on lacey film allows for the thinnest support film that still has adequate strength to withstand specimen preparation. The film (< 3 nm thick) lies across a carbon lacey film supported by a 400 mesh grid. The size of the holes in the lacey film differ widely from batch to batch but are generally in the range of ¼ µm to 5 µm, which gives the equivalent support of at least 6000 mesh grid. Specimen material lying over the covered holes can be imaged in the TEM with practically no interference from the carbon film supporting it. This product is ideal for looking at nanotubes, virus particles and other small particulate material.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)