Fontos dokumentumok
932159
t-DABNA
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
2,12-Di-tert-butyl-5,9-bis(4-(tert-butyl)phenyl)-5,9-dihydro-5,9-diaza-13b-boranaphtho[3,2,1-de]anthracene
About This Item
Javasolt termékek
grade
sublimed grade
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
sávrés
2.7 eV, HOMO-LUMO gap
energy gap
0.17 eV, delta EST
átmeneti hőmérséklet
transition temp 418.7 °C (Td by TGA)
oldhatóság
methylene chloride: soluble
λmax
445 nm in dichloromethane
Keringési energia
HOMO -5.72 eV
LUMO -3.02 eV
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)