Merck
922501
Sigma-Aldrich
TXO-TPA
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
2-[4-(Diphenylamino) phenyl]-10, 10-dioxide-9H-thioxanthen-9-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C31H21NO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
487.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.23
Teszt:
≥99% (HPLC)
oldhatóság:
toluene: soluble
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
energy gap
0.052 eV, delta EST
veszteség
0.5% TGA, > 250 °C (weight loss)
oldhatóság
toluene: soluble
fluoreszcencia
λem 625 nm (film)
Keringési energia
HOMO -5.4 eV 
LUMO -3.5 eV 
λ
in toluene
UV-elnyelés
λ: 299 nm±5 nm Amax
λ: 415 nm±5 nm Amax
Alkalmazás
Sublimed high purity material used as a dopant for orange-red TADF OLED.
EQE of 9.75 %.
TXO-TPA can be employed as a hole transport layer in organic light-emitting diodes (OLEDs) and organic photovoltaic (OPV) devices. This material exhibits good charge transport properties, contributing to the overall performance and efficiency.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Manish Kumar et al.
ACS omega, 5(5), 2196-2204 (2020-02-18)
Charge balance, concentration quenching, and exciton confinement are the most important factors for realizing the use of thermally activated delayed fluorescence (TADF) emitters for organic light-emitting diodes. Red-orange organic light-emitting diodes of a TADF emitter 2-[4 (diphenylamino)phenyl]-10,10-dioxide-9H-thioxanthen-9-one (TXO-TPA) have been