Fontos dokumentumok
L512109
TBADN
AldrichCPR
Szinonimák:
2-tert-Butyl-9,10-di(naphth-2-yl)anthracene
About This Item
Javasolt termékek
SMILES string
CC(C)(C)C1=CC2=C(C3=CC=C(C=CC=C4)C4=C3)C5=CC=CC=C5C(C6=CC=C(C=CC=C7)C7=C6)=C2C=C1
InChI
1S/C38H30/c1-38(2,3)31-20-21-34-35(24-31)37(30-19-17-26-11-5-7-13-28(26)23-30)33-15-9-8-14-32(33)36(34)29-18-16-25-10-4-6-12-27(25)22-29/h4-24H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OBAJPWYDYFEBTF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)