Fontos dokumentumok
925918
9-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methoxy-10-phenylacridinium bromide
95%
Teszt
95%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
190-198 (decomp)
SMILES string
COC1=CC=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4C(C5=C(C)C=CC=C5C)=C21.[Br-]
InChI
1S/C28H24NO.BrH/c1-19-11-9-12-20(2)26(19)27-22-15-7-8-16-23(22)29(21-13-5-4-6-14-21)24-17-10-18-25(30-3)28(24)27;/h4-18H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIMWDQBPPADYLB-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)