Merck
924547
Sigma-Aldrich
α -Nitrotoluene
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
liquid
sűrűség
1.654 g/mL (lit.)
funkcionális csoport
amine
nitro
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C7H7NO2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLZLOWPYUQHHCG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)