Merck
366463
Sigma-Aldrich
Methyl nitroacetate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
NO2CH2COOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.08
Beilstein:
1758670
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.425 (lit.)
bp
195-198 °C (lit.)
sűrűség
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
ester
nitro
SMILES string
COC(=O)C[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H5NO4/c1-8-3(5)2-4(6)7/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALBSWLMUHHZLLR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Methyl nitroacetate may be used:
  • in the preparation of aromatic and heteroaromatic linear (E)-α-nitro-arylpentenoates
  • to generate phenyliodonium ylide, used in the highly enantioselective and diastereoselective Cu(I)-catalyzed cyclopropanation of alkenes
  • in the preparation of methyl (Z)-2-nitro-3-(4-nitrophenyl)-2-propenoate, via reaction with 4-nitrobenzylideneaniline
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
221.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
105 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Andrew J Young et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(43), 14090-14091 (2008-10-04)
The first electrophilic Pd(II)-catalyzed allylic C H alkylation is reported, providing a novel method for formation of sp3-sp3 C C bonds directly from C H bonds. A wide range of aromatic and heteroaromatic linear (E)-alpha-nitro-arylpentenoates are obtained as single olefin
Experimental and theoretical studies of Diels-Alder reaction between methyl (Z)-2-nitro-3-(4-nitrophenyl)-2-propenoate and cyclopentadiene.
Jasinski R, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 144(3), 327-335 (2013)
Benoît Moreau et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(51), 18014-18015 (2005-12-22)
A highly enantioselective (up to 97.5% ee) and diastereoselective (95:5 dr trans/cis) Cu(I)-catalyzed cyclopropanation of alkenes using phenyliodonium ylide generated in situ from iodosobenzene and methyl nitroacetate is reported. The cyclopropanation took place with high enantioselectivity for a wide range
[Experimental establishment of the maximum permissible concentration of the methyl and ethyl esters of nitroacetic acid].
G I Sidorin et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (7)(7), 49-51 (1980-07-01)