Merck
922897
Sigma-Aldrich
[Ir(ppy)2(5,5′-Me2bpy)]PF6
≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H28F6IrN4P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
829.79
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
SMILES string
[Ir+]741([NH]8=C(c9c7cccc9)C=CC=C8)([NH]5=CC=CC=C5c6c4cccc6)[NH]2=CC(=CC=C2C3=CC=C(C=[NH]31)C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C12H12N2.2C11H8N.F6P.Ir/c1-9-3-5-11(13-7-9)12-6-4-10(2)8-14-12;2*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;1-7(2,3,4,5)6;/h3-8H,1-2H3;2*1-6,8-9H;;/q;;;-1;+1
Alkalmazás
[Ir(ppy)2(5,5′-Me2bpy)]PF6 is a photoredox catalyst used for a variety of transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nicholas A Till et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(37), 15830-15841 (2020-08-14)
The combined use of reaction kinetic analysis, ultrafast spectroscopy, and stoichiometric organometallic studies has enabled the elucidation of the mechanistic underpinnings to a photocatalytic C-N cross-coupling reaction. Steady-state and ultrafast spectroscopic techniques were used to track the excited-state evolution of