Fontos dokumentumok
917524
Sigma-Aldrich
Tapered dispensing tips
27G, 0.50″, 50/box
Szinonimák:
3d bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
Méret kiválasztása
1 EACH
24 800,00 Ft
24 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EACH
24 800,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
42182011
NACRES:
NB.51
24 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
leírás
Tapered dispensing tips, polypropylene, 27 gauge, clear, ID 0.008″, 50/box
Alkalmazás
The tapered design provides smooth flow of viscous fluids and resists clogging when dispensing particle-filled materials.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)