Merck
915505
Sigma-Aldrich
ZrO2 nanoparticles
5 nm (core), methacrylate functionalized, 50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA)
About This Item
Lineáris képlet:
ZrO2
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
NACRES:
NA.23
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA)
részecskeméret
5 nm (core)
funkcionális csoport
methacrylate
SMILES string
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
High refractive index nanocrystal dispersions dramatically improve optical and mechanical properties to enable next-generation products. Incorporating ZrO2 significantly increases the refractive index of many commonly used polymers, while maintaining high transparency. This combination of key properties allows researchers to optimize optical efficiency and improve light extraction.
Tulajdonságok és előnyök
  • Zirconia with 5nm core plus surface capping that contains methacrylate functionality designed to crosslink in methacrylate and acrylate systems.
  • Highest surface coverage of capping materials and functionality that enables high crosslinking density, and provides improved chemical resistance
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
114.8 °F
Lobbanási pont (C)
46 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Target applications for the ZrO2 include AR/VR, optical devices such as diffractive optical elements, wafer-level optics, sensors, and micro-lens arrays, and various display technologies including organic light-emitting diodes, quantum dots, and mini and micro light-emitting diodes.