Fontos dokumentumok
765457
Gold nanoparticles
10 nm diameter, carboxylic acid functionalized, PEG 3000, OD 50, dispersion in H2O
Szinonimák:
Gold nanoparticles COOH functionalized, Au NP COOH, Gold Colloid
About This Item
Javasolt termékek
material
PEG 3000
Minőségi szint
Forma
dispersion in H2O
nanoparticles
kiszerelés
glass bottle of 1 mL
OD
50
átmérő
10 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
oldhatóság
water: miscible
sűrűség
1.00 g/cm3
λmax
520 nm
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.