Merck
914545
Sigma-Aldrich
Cesium chloride
AnhydroBeads, 99.999% trace metals basis, (Perovskite grade)
Szinonimák:
Cesium monochloride
About This Item
Lineáris képlet:
CsCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.23
termékcsalád
AnhydroBeads
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
crystals
részecskeméret
-10 mesh
mp
645 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Cesium chloride finds application in synthesis of perovksites based photovoltaic materials. Our perovskite grade CsCl can readily be dissolved in DMF to yield 1M solution.
Used for the preparation of electrically conducting glasses.Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Jogi információk
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Qi Li et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), e1803095-e1803095 (2018-08-25)
The fabrication of high-quality perovskite film highly relies on chemical composition and the synthesis method of perovskite. So far, sequentially deposited MA0.03 FA0.97 Pb(I0.97 Br0.03 )3 polycrystalline film is adopted to produce high-performance perovskite solar cells with record power conversion
Effect of cesium chloride modification on the film morphology and UV-induced stability of planar perovskite solar cells..
Li W, et al.
Journal of Material Chemistry A, 4, 11688-11695 (2016)