Fontos dokumentumok
914681
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide milled nanofibers alpha alumina
Szinonimák:
Al2O3, Nanofibrous inorganic powder
About This Item
Lineáris képlet:
Al2O3
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352311
NACRES:
NA.23
leírás
Thermal Conductivity 30 Wm-1K-1
Minőségi szint
Forma
nanofiber
powder (fluffy)
Szálátmérő × H
300-900 nm ± 100 nm × 2-10 μm , Structure: Polycystalline nanofibers
külső felület
30-50 m2/g
szín
white
Primer kristályméret
(alpha)
vezetőképesség
<10^-16 S/cm (Electrical)
mp
2072 °C
SMILES string
[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Al.3O/q2*+3;3*-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Alpha alumina nanofibers has applications in as an abrasive, advanced ceraminc material, electrical components, electrical insulator, thermal conductor, and as nanocomposities.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.