Merck
Z117366
Sigma-Aldrich
PTFE syringe tubing
gauge 12, L 12 in.
About This Item
UNSPSC kód:
41105108
NACRES:
NB.03
Hosszúság
12 in.
mérőeszköz
12
Általános leírás
PTFE syringe tubing with Kel-F Luer hub: A septum to be pierced with these PTFE needles must be punctured with a hollow SS needle. The PTFE needle is then threaded through. After threading, the SS needle is withdrawn, allowing the septum to seal around the PTFE needle.
For 20 ga PTFE use Z126756 (14 ga SS); 18 ga PTFE use Z126764 (13 ga SS); 16 ga PTFE use Z126772 (12 ga SS).
Egyéb megjegyzések
PTFE tubing maximum temperature is 260 °C.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)