Merck
905488
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-α-D-15N glucosamine-1-phosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H1415NNa2O9P
Molekulatömeg:
346.14
UNSPSC kód:
12352116
izotóptisztaság
≥98 atom % 15N
Teszt
≥95% (CP)
form
solid
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](O[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H]([15NH]C(C)=O)[C@H]1O)CO
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)