Fontos dokumentumok
806587
Silica
mesoporous, 2 μm particle size, pore size ~2 nm
Szinonimák:
Porous Silica, Silicon dioxide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.9% trace metals basis
Minőségi szint
form
mesoporous
powder
külső felület
900-1100 m2/g
részecskeméret
2 μm
pórusméret
0.1-0.3 cm3/g pore volume
~2 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.